Tisk…
Natrium-troklosen 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Natrium-4,6-dichlor-1,3,5-triazin-2-olát
204110250 204115000 204110025
ACRO204110250EA 1580 CZK
ACRO204110250 ACRO204115000 ACRO204110025
Natrium-troklosen 98%
Natrium-troklosen
Vzorec: C₃Cl₂N₃NaO₃
MW: 219.95
Bod tání: 225
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006036
CAS číslo: 2893-78-9
EINECS: 220-767-7
UN: 2465
ADR: 5.1 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystals or granules
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On dry substance)