Tisk…
Bis(trimethylsilyl)carbodiimide 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
375130010 375130050 375130250
ACRO375130010EA 975 CZK
ACRO375130010 ACRO375130050 ACRO375130250
Bis(trimethylsilyl)carbodiimide 98%
Bis(trimethylsilyl)carbodiimide
Vzorec: C₇H₁₈N₂Si₂
MW: 186,4 g/mol
Bod varu: 164 °C (1013 hPa)
Bod tání: –23 °C
Hustota: 0,821 g/cm³
Bod vzplanutí: 42 °C
MDL Number: MFCD00051538
CAS číslo: 1000-70-0
EINECS: 213-673-2
UN: 1993
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %