Bis(trimethylsilyl)carbodiimide ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A11670.06
A11670.14
A11670.06EA
2920
CZK
A11670.06
A11670.14
Bis(trimethylsilyl)carbodiimide ≥97%
Bis(trimethylsilyl)carbodiimide
Purity: 97%
CAS No.: 1000-70-0
Molecular Formula: C7H18N2Si2
Formula Weight: 186.41
Flash Point: 42°(107°F)
Refractive Index: 1.4340
Odour: Mild
Melting Point: -23°
Boiling Point: 163-164°
Beilstein Reference: 2042082
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00051538
Vzorec:
C₇H₁₈N₂Si₂ MW: 186,4 g/mol Bod varu: 163…164 °C Bod tání: –23 °C Hustota: 0,823 Bod vzplanutí: 42 °C (107 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051538 CAS číslo: 1000-70-0 EINECS: 213-673-2 ADR: 3,III |