Tisk…
Diisopropylcarbodiimide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
38370-100ML 38370-25ML 38370-500ML
SIAL38370-100MLEA 6000 CZK
SIAL38370-100ML SIAL38370-25ML SIAL38370-500ML
Diisopropylcarbodiimide, Sigma-Aldrich®
Diisopropylcarbodiimide
Vzorec: C₇H₁₄N₂
Bod varu: 145 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 33 °C
MDL Number: MFCD00065689
CAS číslo: 693-13-0
EINECS: 211-743-7
UN: 2929
ADR: 6.1,II