Barium aluminate, tech.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
22642.22
22642.36
22642.22EA
2160
CZK
22642.22
22642.36
Barium aluminate, tech.
Barium aluminate
CAS No.: 12004-04-5
Molecular Formula: BaAl2O4 (approximate formula)
Formula Weight: 561.98
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
UN No.: 1564
MDL No.: MFCD00049716
Vzorec:
Al₂BaO₄ MW: 255.29 Bod tání: 169.5…170 °C Hustota: 4.04 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00049716 CAS číslo: 12004-04-5 EINECS: 234-445-9 UN: 1564 ADR: 6.1 III |