Eskulin seskihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
6,7-Dihydroxycoumarin 6-glucoside sesquihydrate, Esculin sesquihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
02350-10G
02350-50G
SIAL02350-10GEA
3720
CZK
SIAL02350-10G
SIAL02350-50G
Eskulin seskihydrát, Sigma-Aldrich®
Eskulin seskihydrát
Vzorec:
C₁₅H₁₆O₉·1,5H₂O MW: 367.31 Bod tání: 203…205 °C |
MDL Number:
MFCD00149492 CAS číslo: 66778-17-4 EINECS: 208-517-5 |