Tisk…
Eskulin seskihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 6,7-Dihydroxycoumarin 6-glucoside sesquihydrate, Esculin sesquihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
E8250-5G E8250-100G E8250-25G
SIALE8250-5GEA 2160 CZK
SIALE8250-5G SIALE8250-100G SIALE8250-25G
Eskulin seskihydrát, Sigma-Aldrich®
Eskulin seskihydrát
Vzorec: C₁₅H₁₆O₉·1,5H₂O
MW: 367.31
Bod tání: 203…205 °C
MDL Number: MFCD00149492
CAS číslo: 66778-17-4
EINECS: 208-517-5