Tisk…
X-Gal
Dodavatel: Biotium
10011-1 10011-2 10011
10011-1EA 5230 CZK
10011-1 10011-2 10011.
X-Gal
X-Gal
Vzorec: C₁₄H₁₅BrClNO₆
Bod tání: 237…239 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00005666
CAS číslo: 7240-90-6
EINECS: 230-640-8