Tisk…
X-Gal, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: BCIG, X-GAL, (2S,3R,4S,5R,6R)-2-((5-Bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
M-Clarity™ quality level = MQ200
B4252-100MG B4252-1G B4252-250MG B4252-2G B4252-500MG B4252-50MG B4252-5G
SIALB4252-100MGEA 4040 CZK
SIALB4252-100MG SIALB4252-1G SIALB4252-250MG SIALB4252-2G SIALB4252-500MG SIALB4252-50MG SIALB4252-5G
X-Gal, Sigma-Aldrich®
X-Gal
Vzorec: C₁₄H₁₅BrClNO₆
MW: 408,63 g/mol
Bod tání: 237…239 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00005666
CAS číslo: 7240-90-6
EINECS: 230-640-8