Tisk…
4-Hydroxy-1-naphthaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
131067-1G 131067-5G
SIAL131067-1GEA 1820 CZK
SIAL131067-1G SIAL131067-5G
4-Hydroxy-1-naphthaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxy-1-naphthaldehyde
Vzorec: C₁₁H₈O₂
MW: 172,18 g/mol
MDL Number: MFCD00053486
CAS číslo: 7770-45-8