4-Hydroxy-1-naphthaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
131067-1G
131067-5G
SIAL131067-1GEA
1820
CZK
SIAL131067-1G
SIAL131067-5G
4-Hydroxy-1-naphthaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxy-1-naphthaldehyde
Vzorec:
C₁₁H₈O₂ MW: 172,18 g/mol |
MDL Number:
MFCD00053486 CAS číslo: 7770-45-8 |