Tisk…
Kyselina 4-amino-3-hydroxy-1-naftalensulfonová, Supelco®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Amino-2-naphthol-4-sulphonic acid, 4-Amino-3-hydroxy-α-naphthalenesulphonic acid, 4-Amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid, 1-Amino-2-hydroxy-4-naphthalenesulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00099.0025 1.00099.0100
1.00099.0025EA 2820 CZK
1.00099.0025 1.00099.0100
Kyselina 4-amino-3-hydroxy-1-naftalensulfonová, Supelco®
Kyselina 4-amino-3-hydroxy-1-naftalensulfonová
Vzorec: C₁₀H₉NO₄S
MW: 239.25
Bod varu: 466
Bod tání: ∼285 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004019
CAS číslo: 116-63-2
EINECS: 204-147-3
Merck Index: 13,00453
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) practically insoluble
Molar Mass 239.24 g/mol
Bulk Density 280 kg/m3