Tisk…
Kyselina 4-amino-3-hydroxy-1-naftalensulfonová, Supelco®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Amino-2-naphthol-4-sulphonic acid, 4-Amino-3-hydroxy-α-naphthalenesulphonic acid, 4-Amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid, 1-Amino-2-hydroxy-4-naphthalenesulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
08751-100G 08751-25G
08751-100GEA 6910 CZK
08751-100G 08751-25G
Kyselina 4-amino-3-hydroxy-1-naftalensulfonová, Supelco®
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulphonic acid
Vzorec: C₁₀H₉NO₄S
MW: 239,25 g/mol
Bod varu: 466 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼285 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004019
CAS číslo: 116-63-2
EINECS: 204-147-3
Merck Index: 13,00453
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d323afeb27c021f4831b4b8054d80827236e0af&vid=d1626610df0ce029c3a6d212f4b87ccff0f67085&prid=web&clid=SAPDAM