Tisk…
Kyselina 4-amino-3-hydroxy-1-naftalensulfonová 90+% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-Amino-2-naphthol-4-sulphonic acid, 4-Amino-3-hydroxy-α-naphthalenesulphonic acid, 4-Amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid, 1-Amino-2-hydroxy-4-naphthalenesulphonic acid
400850250 400851000
ACRO400850250EA 3720 CZK
ACRO400850250 ACRO400851000
Kyselina 4-amino-3-hydroxy-1-naftalensulfonová 90+% ACS
Kyselina 4-amino-3-hydroxy-1-naftalensulfonová
Vzorec: C₁₀H₉NO₄S
MW: 239.25
Bod varu: 466
Bod tání: 295 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004019
CAS číslo: 116-63-2
EINECS: 204-147-3
Merck Index: 13,00453
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light brown-pink to light purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (in sodium carbonate) Passes test
Residue after ignition ≤0.1 %
Titration with NaOH ≥90.0 %
Sensitivity (to phosphate) Passes test
Sulfate (SO4) ≤0.2 %