Tisk…

Kyselina 4-amino-3-hydroxy-1-naftalensulfonová 95%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: 1-Amino-2-naphthol-4-sulphonic acid, 4-Amino-3-hydroxy-α-naphthalenesulphonic acid, 4-Amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid, 1-Amino-2-hydroxy-4-naphthalenesulphonic acid

149271000 149270250
ACRO149271000EA 5150 CZK
ACRO149271000 ACRO149270250
Kyselina 4-amino-3-hydroxy-1-naftalensulfonová 95%
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulphonic acid
Vzorec: C₁₀H₉NO₄S
MW: 239,25 g/mol
Bod varu: 466 °C (1013 hPa)
Bod tání: 295 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004019
CAS číslo: 116-63-2
EINECS: 204-147-3
Merck Index: 13,00453

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Pink to light purple Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.5 %
Titration with NaOH ≥94 %
Specific optical rotation +22.5° to +24.5° (20°C, 589 nm) (c=1 in methanol)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR