Kyselina 4-amino-3-hydroxy-1-naftalensulfonová 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Amino-2-naphthol-4-sulphonic acid, 4-Amino-3-hydroxy-α-naphthalenesulphonic acid, 4-Amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid, 1-Amino-2-hydroxy-4-naphthalenesulphonic acid
B24339.14
B24339.22
B24339.14EA
2540
CZK
B24339.14
B24339.22
Kyselina 4-amino-3-hydroxy-1-naftalensulfonová 99%
Kyselina 4-amino-3-hydroxy-1-naftalensulfonová
Purity: 99%
CAS No.: 116-63-2
Molecular Formula: C10H9NO4S
Formula Weight: 239.25
Melting Point: ca 295° dec.
Beilstein Reference: 2697469
Merck Reference: 14,454
MDL No.: MFCD00004019
Vzorec:
C₁₀H₉NO₄S MW: 239.25 Bod varu: 466 Bod tání: ∼ 295 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004019 CAS číslo: 116-63-2 EINECS: 204-147-3 Merck Index: 13,00453 |