Tisk…
Kyselina 4-amino-3-hydroxy-1-naftalensulfonová ≥90% ACS
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Amino-2-naphthol-4-sulphonic acid, 4-Amino-3-hydroxy-α-naphthalenesulphonic acid, 4-Amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid, 1-Amino-2-hydroxy-4-naphthalenesulphonic acid
36290.06 36290.14 36290.22
36290.06EA 1190 CZK
36290.06 36290.14 36290.22
Kyselina 4-amino-3-hydroxy-1-naftalensulfonová ≥90% ACS
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulphonic acid
Purity: 90% CAS No.: 116-63-2 Molecular Formula: C10H9NO4S Formula Weight: 239.25 Physical Form: Powder Melting Point: ca 295° dec. Beilstein Reference: 2697469 Merck Reference: 14,454 MDL No.: MFCD00004019
Vzorec: C₁₀H₉NO₄S
MW: 239,25 g/mol
Bod varu: 466 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼ 295 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004019
CAS číslo: 116-63-2
EINECS: 204-147-3
Merck Index: 14,454