Tisk…
Kyselina chromtropová dvojsodná sůl dihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid disodium salt dihydrate, Disodium 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonate dihydrate, 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid, disodium salt dihydrate, 4,5-Dihydroxy-2,7-naphthalenedisulphonic acid disodium salt dihydrate
MQ200
126225-100G 126225-500G
SIAL126225-100GEA 4620 CZK
SIAL126225-100G SIAL126225-500G
Kyselina chromtropová dvojsodná sůl dihydrát, Sigma-Aldrich®
Kyselina chromtropová dvojsodná sůl dihydrát
Vzorec: (HO)₂C₁₀H₄(SO₃Na)₂·2H₂O
MW: 400.29
Bod tání: 300
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150612
CAS číslo: 5808-22-0
EINECS: 204-972-9
Merck Index: 13,02261