Tisk…
Kyselina chromtropová dvojsodná sůl dihydrát ACS
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid disodium salt dihydrate, Disodium 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonate dihydrate, 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid, disodium salt dihydrate, 4,5-Dihydroxy-2,7-naphthalenedisulphonic acid disodium salt dihydrate
300600100 300600250 300601000
ACRO300600100EA 1200 CZK
ACRO300600100 ACRO300600250 ACRO300601000
Kyselina chromtropová dvojsodná sůl dihydrát ACS
Kyselina chromtropová dvojsodná sůl dihydrát
Vzorec: (HO)₂C₁₀H₄(SO₃Na)₂·2H₂O
MW: 400,29 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150612
CAS číslo: 5808-22-0
EINECS: 204-972-9
Merck Index: 13,02261
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to beige to grey to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Sensitivity (to formaldehyde) Passes test
Clarity of solution Passes test