Tisk…
3-Amino-2-naphthoic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L19312.03 L19312.06
L19312.03EA 1360 CZK
L19312.03 L19312.06
3-Amino-2-naphthoic acid 97%
3-Amino-2-naphthoic acid
Purity: 97% CAS No.: 5959-52-4 Molecular Formula: C11H9NO2 Formula Weight: 187.20 Melting Point: ca 210° dec. Beilstein Reference: 744099 Merck Reference: 14,452 MDL No.: MFCD00004115
Vzorec: C₁₁H₉NO₂
Bod varu: 383 °C (1013 hPa)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004115
CAS číslo: 5959-52-4
EINECS: 227-726-2
Merck Index: 14,452