Tisk…
3-Amino-2-naphthoic acid 85% tech.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Amino-2-naphthoic Acid
104140050 104140250
ACRO104140050EA 3420 CZK
ACRO104140050 ACRO104140250
3-Amino-2-naphthoic acid 85% tech.
3-Amino-2-naphthoic acid
Vzorec: C₁₁H₉NO₂
MW: 187.2
Bod varu: 383
Bod tání: 210 °C (rozkl.)
MDL Number: MFCD00004115
CAS číslo: 5959-52-4
EINECS: 227-726-2
Merck Index: 13,00451
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to green Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥80 %
Titration with HClO4 ≥80 %