Tisk…
Tetrazólium modř chlorid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
88190-1G 88190-25G 88190-5G
SIAL88190-1GEA 2250 CZK
SIAL88190-1G SIAL88190-25G SIAL88190-5G
Tetrazólium modř chlorid, Sigma-Aldrich®
Tetrazólium modř chlorid
Vzorec: C₄₀H₃₂Cl₂N₈O₂
Bod tání: 265…270 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040933
CAS číslo: 1871-22-3
EINECS: 217-488-8
Merck Index: 12,09380