Tisk…
Nitro modř tetrazolium
Dodavatel: PanReac AppliChem
Varování
Synonyms: 5,5'-Diphenyl-3,3'-bis(4-nitrophenyl)-2,2'-(3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'-ylene)ditetrazolium dichloride
A1243.0001 A1243.0005
A1243.0001EA 3770 CZK
A1243.0001 A1243.0005
Nitro modř tetrazolium
Nitro modř tetrazolium
Vzorec: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
MW: 817.65
Bod tání: 200
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00012159
CAS číslo: 298-83-9
EINECS: 206-067-4