Tisk…
Nitro modř tetrazolium, Ultrapure
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: 5,5'-Diphenyl-3,3'-bis(4-nitrophenyl)-2,2'-(3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'-ylene)ditetrazolium dichloride
0329-1GEA 8010 CZK
0329-1G 0329-500MG
Nitro modř tetrazolium, Ultrapure
Nitro modř tetrazolium
Vzorec: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
MW: 817.65
Bod tání: 200
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00012159
CAS číslo: 298-83-9
EINECS: 206-067-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Em (Lambda Max, Methanol) >54000
Lambda Max (Methanol) 255 – 260 nm
Loss on Drying <10.0%
Solubility (1%, Water) Pass