Tisk…
Nitro modř tetrazolium
Dodavatel: Biotium
Varování
10008-1 10008-2 10008
10008-1EA 6560 CZK
10008-1 10008-2 10008.
Nitro modř tetrazolium
Nitro modř tetrazolium
Vzorec: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Bod tání: 200 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00012159
CAS číslo: 298-83-9
EINECS: 206-067-4