Tisk…
Nitro modř tetrazolium ≥98.0% for molecular biology
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: 5,5'-Diphenyl-3,3'-bis(4-nitrophenyl)-2,2'-(3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'-ylene)ditetrazolium dichloride
438592XEA 3790 CZK
438592X 438597T
Nitro modř tetrazolium ≥98.0% for molecular biology
Nitro modř tetrazolium
Vzorec: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
MW: 817,65 g/mol
Bod tání: 200 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00012159
CAS číslo: 298-83-9
EINECS: 206-067-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98.0 %
Appearance Yellow powder
IR Spectrum Passes test
Water Max. 5.0 %
Sulphated ash Max. 0.20 %
Absorptivity (256.6 nm) Passes test
Control by TLC Passes test