Tisk…
Nitro modř tetrazolium, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 5,5'-Diphenyl-3,3'-bis(4-nitrophenyl)-2,2'-(3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'-ylene)ditetrazolium dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
N6639-1G N6639-250MG N6639-50MG
SIALN6639-1GEA 5250 CZK
SIALN6639-1G SIALN6639-250MG SIALN6639-50MG
Nitro modř tetrazolium, Sigma-Aldrich®
Nitro modř tetrazolium
Vzorec: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
MW: 817.65
Bod tání: 200
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00012159
CAS číslo: 298-83-9
EINECS: 206-067-4