Tisk…
Nitro modř tetrazolium tech. 90%, Technical Grade
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 5,5'-Diphenyl-3,3'-bis(4-nitrophenyl)-2,2'-(3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'-ylene)ditetrazolium dichloride
B23792.02 B23792.88
B23792.02EA 2860 CZK
B23792.02 B23792.88
Nitro modř tetrazolium tech. 90%, Technical Grade
Nitro modř tetrazolium
Purity: 90% CAS No.: 298-83-9 Molecular Formula: C40H30Cl2N10O6 Formula Weight: 817.65 Melting Point: ca 190° dec. Beilstein Reference: 4115923
Vzorec: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
MW: 817.65
Bod tání: ∼ 190 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012159
CAS číslo: 298-83-9
EINECS: 206-067-4