Tisk…
Nitro modř tetrazolium 90%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 5,5'-Diphenyl-3,3'-bis(4-nitrophenyl)-2,2'-(3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'-ylene)ditetrazolium dichloride
415920010 415925000
ACRO415920010EA 7100 CZK
ACRO415920010 ACRO415925000
Nitro modř tetrazolium 90%
Nitro modř tetrazolium
Vzorec: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
MW: 817.65
Bod tání: 189 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00012159
CAS číslo: 298-83-9
EINECS: 206-067-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥88 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %