Tisk…
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylamonio)-2-hydroxy-1-propansulfonát), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
C3649-1G C3649-25G C3649-500MG C3649-5G
SIALC3649-1GEA 7180 CZK
SIALC3649-1G SIALC3649-25G SIALC3649-500MG SIALC3649-5G
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylamonio)-2-hydroxy-1-propansulfonát), Sigma-Aldrich®
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylamonio)-2-hydroxy-1-propansulfonát)
Vzorec: C₃₂H₅₈N₂O₈S
Bod tání: 184…186 °C
Storage Temperature: Refrigerator
CAS číslo: 82473-24-3