Tisk…
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylamonio)-1-propansulfonát)
Dodavatel: PanReac AppliChem
Synonyms: CHAPS
A1099.0005 A1099.0050
A1099.0005EA 3060 CZK
A1099.0005 A1099.0050
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylamonio)-1-propansulfonát)
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylamonio)-1-propansulfonát)
Vzorec: C₃₂H₅₈N₂O₇S
MW: 614.89
Bod tání: 116
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00081083
CAS číslo: 75621-03-3
Merck Index: 13,02052