(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylamonio)-1-propansulfonát), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
CHAPS
M-Clarity™ quality level = MQ400
C3023-100G
C3023-1G
C3023-25G
C3023-5G
SIALC3023-100GEA
101740
CZK
SIALC3023-100G
SIALC3023-1G
SIALC3023-25G
SIALC3023-5G
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylamonio)-1-propansulfonát), Sigma-Aldrich®
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylamonio)-1-propansulfonát)
Vzorec:
C₃₂H₅₈N₂O₇S Bod tání: 116 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00081083 CAS číslo: 75621-03-3 Merck Index: 13,02052 |