Tisk…
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylamonio)-1-propansulfonát), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: CHAPS
M-Clarity™ quality level = MQ400
C5070-1G C5070-5G
SIALC5070-1GEA 4670 CZK
SIALC5070-1G SIALC5070-5G
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylamonio)-1-propansulfonát), Sigma-Aldrich®
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylamonio)-1-propansulfonát)
Vzorec: C₃₂H₅₈N₂O₇S
MW: 614.89
Bod tání: 116
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00081083
CAS číslo: 75621-03-3
Merck Index: 13,02052