Tisk…
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylamonio)-1-propansulfonát), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: CHAPS
M-Clarity™ quality level = MQ200
C9426-1G C9426-5G
SIALC9426-1GEA 4950 CZK
SIALC9426-1G SIALC9426-5G
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylamonio)-1-propansulfonát), Sigma-Aldrich®
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylamonio)-1-propansulfonát)
Vzorec: C₃₂H₅₈N₂O₇S
MW: 614.89
Bod tání: 116
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00081083
CAS číslo: 75621-03-3
Merck Index: 13,02052