Tisk…
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylamonio)-1-propansulfonát) ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: CHAPS
B21927.03 B21927.06 B21927.14
B21927.03EA 1730 CZK
B21927.03 B21927.06 B21927.14
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylamonio)-1-propansulfonát) ≥98%
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylamonio)-1-propansulfonát)
Purity: 98+% CAS No.: 75621-03-3 Molecular Formula: C32H58N2O7S Formula Weight: 614.88 Melting Point: 156-158° dec. MDL No.: MFCD00012116
Vzorec: C₃₂H₅₈N₂O₇S
MW: 614.89
Bod tání: 156…158 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012116
CAS číslo: 75621-03-3
Merck Index: 13,02052