Tisk…
2-Naphthoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Naphthoyl Chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
250260-10G 250260-50G
SIAL250260-10GEA 2100 CZK
SIAL250260-10G SIAL250260-50G
2-Naphthoyl chloride, Sigma-Aldrich®
2-Naphthoyl chloride
Vzorec: C₁₁H₇ClO
MW: 190,63 g/mol
Bod varu: 307 °C (1013 hPa)
Bod tání: 49…52 °C
MDL Number: MFCD00004093
CAS číslo: 2243-83-6
EINECS: 218-822-5
UN: 3261
ADR: 8,II