2-Naphthoyl chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A14046.09
A14046.18
A14046.30
A14046.09EA
1930
CZK
A14046.09
A14046.18
A14046.30
2-Naphthoyl chloride ≥98%
2-Naphthoyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 2243-83-6
Molecular Formula: C11H7ClO
Formula Weight: 190.63
Flash Point:
Vzorec:
C₁₁H₇ClO Bod varu: 159…160 °C (9 mmHg) Bod tání: 48…52 °C Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004093 CAS číslo: 2243-83-6 EINECS: 218-822-5 UN: 3261 ADR: 8,II |