2-Methoxy-1-naphthaldehyde ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
B20483.06
B20483.14
B20483.22
B20483.06EA
954
CZK
B20483.06
B20483.14
B20483.22
2-Methoxy-1-naphthaldehyde ≥99%
2-Methoxy-1-naphthaldehyde
Purity: 99%
CAS No.: 5392-12-1
Molecular Formula: C12H10O2
Formula Weight: 186.21
Melting Point: 81-85°
Boiling Point: 204-206°/18mm
MDL No.: MFCD00004004
Vzorec:
C₁₂H₁₀O₂ Bod varu: 204…206 °C (18 mmHg) Bod tání: 81…85 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004004 CAS číslo: 5392-12-1 EINECS: 226-392-5 |