Tisk…
N,N-Dietyl-p-fenylendiamoniumsulfát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
07672-1KG 07672-250G
SIAL07672-1KGEA 8290 CZK
SIAL07672-1KG SIAL07672-250G
N,N-Dietyl-p-fenylendiamoniumsulfát, Sigma-Aldrich®
N,N-Dietyl-p-fenylendiamoniumsulfát
Vzorec: C₁₀H₁₈N₂O₄S
Bod varu: 274…275 °C (1013 hPa)
Bod tání: 184…186 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012993
CAS číslo: 6283-63-2
EINECS: 228-500-6