Tisk…
N,N-Dietyl-p-fenylendiamoniumsulfát 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A17832.0B A17832.18 A17832.30
A17832.0BEA 10330 CZK
A17832.0B A17832.18 A17832.30
N,N-Dietyl-p-fenylendiamoniumsulfát 97%
N,N-Dietyl-p-fenylendiamoniumsulfát
Purity: 97% CAS No.: 6283-63-2 Molecular Formula: C10H16N2.H2SO4 Formula Weight: 262.33 Melting Point: 183-188° Beilstein Reference: 4219768
Vzorec: C₁₀H₁₈N₂O₄S
Bod varu: 274…275 °C (1013 hPa)
Bod tání: 183…188 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012993
CAS číslo: 6283-63-2
EINECS: 228-500-6