Tisk…

4-Amino-N,N-diethylaniline, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: N,N-Diethyl-1,4-phenylenediamine, N,N-Diethyl-p-phenylenediamine, N,N-Diethylbenzene-1,4-diamine, N,N-Diethylbenzene-p-diamine, N-1,N-1-Diethyl-1,4-benzenediamine

M-Clarity™ quality level = MQ100

261513-100G 261513-25G
SIAL261513-100GEA 3690 CZK
SIAL261513-100G SIAL261513-25G
4-Amino-N,N-diethylaniline, Sigma-Aldrich®
4-Amino-N,N-diethylaniline
Vzorec: C₁₀H₁₆N₂
MW: 164,25 g/mol
Bod varu: 260 °C (1013 hPa)
Bod tání: 23 °C
Hustota: 0,988 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 139 °C
MDL Number: MFCD00007861
CAS číslo: 93-05-0
EINECS: 202-214-1

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR