Tisk…
4-Amino-N,N-diethylaniline 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
407390050 407390250 407391000 407395000
ACRO407390050EA 920 CZK
ACRO407390050 ACRO407390250 ACRO407391000 ACRO407395000
4-Amino-N,N-diethylaniline 98%
4-Amino-N,N-diethylaniline
Vzorec: C₁₀H₁₆N₂
Bod varu: 260 °C (1013 hPa)
Bod tání: 23 °C
Hustota: 0,988 g/cm³
Bod vzplanutí: 139 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007861
CAS číslo: 93-05-0
EINECS: 202-214-1
UN: 2923
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow-brown to dark brown to black Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %