Tisk…
N,N-Dimethyl-1,3-phenylenediammonium dichloride 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N1,N1-Dimethylbenzene-1,3-diamine dihydrochloride, N,N-Dimethyl-1,3-phenylenediamine dihydrochloride, N,N-Dimethyl-m-phenylenediamine dihydrochloride
204340050 204340250
ACRO204340050EA 2150 CZK
ACRO204340050 ACRO204340250
N,N-Dimethyl-1,3-phenylenediammonium dichloride 99%
N,N-Dimethyl-1,3-phenylenediammonium dichloride
Vzorec: C₈H₁₄Cl₂N₂
MW: 209,12 g/mol
Bod tání: 217 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012971
CAS číslo: 3575-32-4
EINECS: 222-693-0
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige to grey to purple Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %