Tisk…
Disodium naphthalene-1,5-disulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Disodium 1,5-Naphthalenedisulphonate hydrate, Naphthalene-1,5-disulphonic acid disodium salt, 1,5-Naphthalenedisulphonic acid disodium salt, Disodium 1,5-naphthalenedisulphonate, Sodium 1,5-naphthalenedisulphonate dibasic
70240-1KG 70240-250G
SIAL70240-1KGEA 4530 CZK
SIAL70240-1KG SIAL70240-250G
Disodium naphthalene-1,5-disulphonate, Sigma-Aldrich®
Disodium naphthalene-1,5-disulphonate
Vzorec: C₁₀H₆Na₂O₆S₂
MW: 332,27 g/mol
MDL Number: MFCD00064178
CAS číslo: 1655-29-4
EINECS: 216-732-0