1,4-Dibutylbenzene ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
L16396.03
L16396.09
L16396.03EA
1340
CZK
L16396.03
L16396.09
1,4-Dibutylbenzene ≥97%
1,4-Dibutylbenzene
Purity: 97+%
CAS No.: 1571-86-4
Molecular Formula: C14H22
Formula Weight: 190.33
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.4890
Melting Point: -31°
Boiling Point: 227°
Beilstein Reference: 1858055
MDL No.: MFCD01076591
Vzorec:
C₁₄H₂₂ MW: 190,33 g/mol Bod varu: 227 °C Bod tání: –31 °C Hustota: 0,856 Bod vzplanutí: 110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01076591 CAS číslo: 1571-86-4 |