1,3-Di-tert-butylbenzene ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
B20290.03
B20290.06
B20290.14
B20290.03EA
3440
CZK
B20290.03
B20290.06
B20290.14
1,3-Di-tert-butylbenzene ≥99%
1,3-Di-tert-butylbenzene
Purity: 99%
CAS No.: 1014-60-4
Molecular Formula: C14H22
Formula Weight: 190.33
Flash Point: 83°(183°F)
Refractive Index: 1.4880
Melting Point: 10-11°
Boiling Point: 106-107°/18mm
MDL No.: MFCD00008830
Vzorec:
C₁₄H₂₂ Bod varu: 106…107 °C (18 mmHg) Bod tání: 10…11 °C Hustota: 0,859 Bod vzplanutí: 83 °C (183 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008830 CAS číslo: 1014-60-4 |