Copper (II) ethylenediamine complex 1 M in water
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
258550010
258550025
ACRO258550010EA
4860
CZK
ACRO258550010
ACRO258550025
Copper (II) ethylenediamine complex 1 M in water
Copper (II) ethylenediamine
Vzorec:
Cu(H₂NCH₂CH₂NH₂)₂(OH)₂ Hustota: 1,1 g/cm³ Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00274628 CAS číslo: 14552-35-3 UN: 1761 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Dark blue Solution |
Solubility | (1.3 g cellulose + 25ml water + 25ml CED complex): clear |
Ratio | (Ethylenediamine to copper) 1.90:1 to 2.10:1 |
Strength | 0.98 to 1.02 M (Copper molarity) |