Tisk…
4-(Methylsulphonyl)benzyl bromide tech.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: α-Bromo-4-(methylsulphonyl)toluene, 1-(Bromomethyl)-4-(methylsulphonyl)benzene
357580025 357580100
ACRO357580025EA 3340 CZK
ACRO357580025 ACRO357580100
4-(Methylsulphonyl)benzyl bromide tech.
4-(Methylsulphonyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₉BrO₂S
Bod tání: 82…86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00185849
CAS číslo: 53606-06-7
UN: 3261
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥60 %