Tisk…
EDC-HCl (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
03450-1G 03450-25G 03450-5G
SIAL03450-1GEA 1290 CZK
SIAL03450-1G SIAL03450-25G SIAL03450-5G
EDC-HCl (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride), Sigma-Aldrich®
EDC-HCl (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride)
Vzorec: C₈H₁₇N₃·HCl
Bod tání: 112…113 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00012503
CAS číslo: 25952-53-8
EINECS: 247-361-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25d8bf2864bcf21ffe6dcca6f22388d1fe427e22&vid=9080dd6b66a1622ef32a2da2138f85e44cc881b8&prid=web&clid=SAPDAM