EDC-HCl (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
E6383-1G
E6383-5G
SIALE6383-1GEA
2320
CZK
SIALE6383-1G
SIALE6383-5G
EDC-HCl (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride), Sigma-Aldrich®
EDC-HCl (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride)
Vzorec:
C₈H₁₇N₃·HCl Bod tání: 112…113 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00012503 CAS číslo: 25952-53-8 EINECS: 247-361-2 |