EDC-HCl (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride) 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
171440010
171440100
171441000
171440500
171445000
ACRO171440010EA
1170
CZK
ACRO171440010
ACRO171440100
ACRO171441000
ACRO171440500
ACRO171445000
EDC-HCl (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride) 98+%
EDC-HCl (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride)
Vzorec:
C₈H₁₇N₃·HCl Bod tání: ∼ 113 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00012503 CAS číslo: 25952-53-8 EINECS: 247-361-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 111 to 116 °C |
Titration Argentometric | ≥98.0 % |